Learn More
3M™ Versaflo™ Kit de nettoyage facile pour système de respirateur à ventilation assistée à sécurité intrinsèque, TR-800E ECK
Code produit 17807603 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de cartouche:
TR-6710E
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de cartouche Conditionnement
17807603 TR-6710E 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17807603 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100233763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3370.00€
    2140.11€ / 1 pièces
    Économisez 1229.89€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Que vous mélangiez et granuliez des composés dans une usine pharmaceutique ou que vous travailliez avec des gaz combustibles dans l'industrie pétrolière et gazière, 3M™ Versaflo™ Le respirateur à ventilation assistée TR-800 est essentiel. *Disponibles en kits assemblés ou prêts à l'emploi, comprenant tout ce dont votre équipe a besoin pour démarrer.
  • Les kits comprennent un couvre-chef, un tube respiratoire, un filtre, un chargeur de batterie, un appareil respiratoire à ventilation assistée, une batterie, un outil de fixation de la batterie, une ceinture, un couvercle de filtre, un kit de rangement et de nettoyage, un indicateur de débit d'air et d'autres composants sélectionnés.
  • La batterie comprend un pare-chocs pour absorber les chocs ; sa fixation mécanique empêche son retrait pendant l'utilisation.
  • Des alarmes sonores et visuelles avertissent les utilisateurs en cas de batterie faible et de faible débit d'air.
  • Les couvre-chefs amples peuvent aider à s'adapter aux travailleurs ayant peu de poils faciaux et portant des lunettes correctrices.
  • Compatible avec les filtres à particules uniquement ou les filtres combinés à particules, gaz et vapeurs pour une protection dans divers environnements
*Le 3M™ Versaflo™ Appareil respiratoire à ventilation assistée TR-800 avec 3M™ Versaflo™ Batterie TR-830 attachée, ATEX approuvé pour une utilisation dans certaines atmosphères potentiellement™ explosives. Il est homologué selon les exigences de la zone 0 et peut donc convenir aux zones où des atmosphères potentiellement™ explosives sont attendues et permanentes en fonctionnement normal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie 5,6 a 7,5 horas.
Type de batterie Batería de iones de litio de capacidad estándar - Recargable
Cartouche / filtre PARTICULES
Type de cartouche TR-6710E
Code couleur Blanc
Couleur Noir
Type de produit Système PAPR pour l’industrie lourde
Dimensions Taille unique
À utiliser avec (équipement) Filtre TR-6710E
Comprend Capucha S-433L
Évaluation de la sécurité intrinsèque (IS) Oui
Type de montage Monté sur ceinture