Learn More
3M™ Unité turbo à adduction d’air à sécurité intrinsèque TR-802E Versaflo™
Code produit 16416370 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16416370 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16416370 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100169179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00€
    919.40€ / 1 pièces
    Économisez 265.60€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’unité turbo à adduction d’air à sécurité intrinsèque TR-802E 3M™ Versaflo™ est conforme aux exigences Zone 0. Dans des conditions normales, elle est donc adaptée aux zones où une atmosphère potentiellement explosive peut se créer.
  • Conforme aux normes électriques les plus récentes
  • Facile à identifier et à différencier des versions non-IS grâce aux points de contact jaune vif
  • Confort optimal grâce aux trois débits sélectionnables par l’utilisateur et à un débit d’air contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 de chaque