Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
Click to view available options
Comprend:
Housse résistante aux flammes
Joint de façade en polyéthylène résistant aux flammes
Joint facial Confort
Plaque de façade résistante à la flamme
Visière enduite et joint facial résistante aux flammes
Conditionnement:
1 pièce
Modèle:
M-406
Description
- Bénéficiez d'une protection hautement polyvalente et intégrée de l'appareil respiratoire, du visage, des yeux et de la tête avec le casque 3M™ Versaflo™ série M-300. Les modèles disponibles incluent le Versaflo™ M-306 doté d'un joint facial à usage général adapté aux applications de construction et à l'industrie lourde ou le Versaflo™ M-307 doté d'un joint facial résistant aux flammes, adapté aux applications avec des particules chaudes telles que la fusion, les fonderies et d'autres applications de travail des métaux.
- Notre casque fournit une protection de la tête approuvée EN397, ce qui le rend adapté pour les sites de construction, où une protection respiratoire est nécessaire.
- La suspension entièrement ajustable inclut un harnais en tissu pour un ajustement optimal et une bonne répartition du poids, et le déflecteur permet aux utilisateurs de diriger le flux d'air dans la coiffe pour plus de contrôle et de confort.
- La visière offre une bonne vision périphérique et vers le bas, avec une bonne clarté optique, et est dotée d'un revêtement en polycarbonate pour une meilleure résistance aux rayures et aux produits chimiques. Elle est conforme aux exigences de performance respiratoire (TH3) pour ce type de produit lorsqu'elle est utilisée avec des unités filtrantes 3M™ spécifiques et est facile à entretenir, avec des pièces détachées et des accessoires dont le remplacement est rapide, facile et intuitif.
- Peut être utilisée avec différentes protections auditives 3M™ Peltor™, ainsi qu'avec un microphone intégré en option pour une communication plus facile.
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Design Type | Comfort Fit |
| Jetable | Reusable |
| Type de filtre | None |
| Matériau | Polyamide revêtu de polyuréthane |
| Type de produit | Respirator Helmet |
| Dimensions | Étalon |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| Comprend | Joint facial Confort |
| Type de visière | Polycarbonate Visor |