Learn More
3M™ Versaflo™ Kit de support de lampe minière M-940, pour M-Series Casques de chantier et casques de protection
Code produit 18634333 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18634333 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18634333 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100265324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    86.49€ / 1 pièces
    Économisez 48.51€
    35% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Le 3M™ Versaflo™ Le support de lampe minière M-940 est conçu pour maintenir en toute sécurité une gamme de lampes minières à angle fixe et réglable. Il est compatible avec certains casques de la série M et est conçu pour être utilisé avec 3M™ Versaflo™ Appareils respiratoires à ventilation assistée. Le support est fabriqué en polymère léger et durable, il est nettoyable et facile à installer.
  • Le support est fabriqué en polymère léger et durable
  • Peut être utilisé avec une gamme de lampes minières filaires et sans fil.
  • Le support est facile à installer et à régler pour obtenir l'angle de lampe souhaité.
  • Conçu pour permettre à l'utilisateur de relever la visière sans retirer la lampe de minage
  • La conception permet de maintenir les lampes de minage en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Matériau Plastique
Type de produit Soporte para lámpara minera
Dimensions Taille unique
Quantité 1 de chaque