Learn More
3M™ Cadre de survisière Versaflo™, M-961
Code produit 17287640 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
0,306 m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17287640 0,306 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17287640 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100099910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    107.44€ / 1 pièces
    Économisez 58.56€
    35% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Cadre de support adapté aux survisières 3M™ Versaflo™ M-967 et aux couvercle de protection thermique pour produit radiant 3M™ Versaflo™ pour casques 3M™ séries Versaflo™ M.
  • Cadre de support pour adapter les sur-visières et les caches de protection contre la chaleur rayonnante aux casques de la série M
  • Conçu spécialement pour une utilisation avec les casques série M
  • Fabriqué en aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Couleur Gris
Longueur (métrique) 0,306 m
Largeur (métrique) 0,195 m
Hauteur (métrique) 0,039 m
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.