Description
- Survisière IR/UV en or
- Protège contre les UV/IR, les étincelles et les éclaboussures de métaux
- 500 x 250 mm
- Pour une utilisation avec un cadre de survisière Versaflo™ 3M™, M-961
Spécification
Spécification
| Couleur | Or |
| Type de produit | Housse de casque |
| À utiliser avec (équipement) | Survisière 3M™ Versaflo™ M-961 N |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur (métrique) | 0,503 m |
| Largeur (métrique) | 0,252 m |
| Hauteur (métrique) | 0,012 m |