Learn More
3M™ Versaflo™ Kit de nettoyage facile pour système respiratoire à ventilation assistée, TR-600E ECK
Code produit 17906870 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17906870 Noir, blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17906870 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100258808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.00€
    1865.80€ / 1 pièces
    Économisez 769.20€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
3M™ Versaflo™ Les appareils respiratoires à ventilation assistée TR-600 sont des protections respiratoires polyvalentes et faciles à utiliser contre certains gaz et vapeurs ainsi que contre les particules.
  • Protection respiratoire contre les poussières, les brouillards, les fumées et autres particules dangereuses, ainsi que contre divers risques liés aux gaz et aux vapeurs, notamment les vapeurs organiques, les gaz acides, les gaz inorganiques, l'ammoniac et les vapeurs de mercure.
  • Trois niveaux de ventilation réglables par l'utilisateur, avec options de réglage souple ou serré, lui permettent de trouver le réglage le plus confortable.
  • Les appareils respiratoires à ventilation assistée ajustent automatiquement le débit d'air pour compenser le remplissage du filtre et assurer un débit d'air filtré constant pendant l'utilisation.
  • Des alertes sonores, visuelles et vibratoires vous informent en cas de faible débit d'air ou de faible niveau de charge de la batterie, afin de vous tenir prêt et informé.
  • Batterie haute capacité en option pour une autonomie prolongée et des temps d'arrêt réduits.
  • Disponibles en kits et ensembles pratiques et faciles à acheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, blanc
Type de produit Sistemas y kits de atención médica PAPR
Dimensions Étalon
À utiliser avec (équipement) Filtre TR-6712E
Type de montage Monté sur ceinture