Learn More
3M™ Dispositif turbo à adduction d’air Versaflo™ TR-302E+
Code produit 15688566 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1135 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
15688566 1135 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15688566 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100098846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00€
    493.90€ / 1 pièces
    Économisez 304.10€
    38% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le dispositif turbo à adduction d’air 3M™ Versaflo™ TR-302E+ est conçu pour les applications impliquant des risques de poussière et de brouillard dans le système de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-300+. Combine performance, protection et fonctionnalité avec une conception moderne, élégante et légère et un confort inégalé.
  • Système de protection respiratoire à ventilation assistée polyvalent et facile à utiliser pour les environnements contenant des particules
  • Les deux options de débit sélectionnables (185 L/min et 205 L/min) offrent un plus grand confort à l’utilisateur
  • Le filtre haute efficacité capture les poussières, les brouillards et les vapeurs dangereux, ainsi que des possibilités de filtrage des gaz et vapeurs aux odeurs indésirables
  • Design compact, léger et équilibré pour un confort exceptionnel
  • La batterie intelligente au lithium-ion se recharge rapidement, n’a pas d’effet de mémoire et comprend un indicateur de charge utile
  • Alarmes électroniques sonores et visuelles de faible débit d’air et de niveau de batterie bas, ainsi que des indicateurs d’état de charge de la batterie/du filtre à particules et indicateur de débit d’air
  • Simple à ajuster et à entretenir
  • Indicateur de charge de batterie sur la batterie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Lithium-ion
Type de produit Dispositif turbo à adduction d’air TR-302E+
À utiliser avec (application) Fabrication de produits pharmaceutiques, travail du bois, préparation de surfaces, transformation des aliments et des boissons, travail des métaux, fusion
À utiliser avec (équipement) Système respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-300+
Comprend Filtre à particules, indicateur de débit d’air et pare-étincelles
Poids (métrique) 1135 g