Learn More
3M™ Unité turbo à ventilation assistée Versaflo™, TR-602E
Code produit 17640597 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de batterie:
Lithium-ion
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de batterie Conditionnement
17640597 Lithium-ion 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17640597 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100259576
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’unité Turbo à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ dispose de trois choix de débits et d’alarmes pour afficher un niveau de batterie faible et un débit d’air faible. L’unité dispose également d’indicateurs d’état de charge de la batterie, du débit d’air et d’état du filtre à particules. Choix de batteries et choix de types de ceintures : facile à nettoyer ou longue durée.
  • À associer avec des composants 3M™ Versaflo™ pour créer un système complet
  • Choix entre trois débits d’air (185 l/min, 205 l/min ou 225 l/min) pour un maximum de confort avec un flux d’air constant
  • Les alarmes visuelles, vibrantes et sonores vous indiquent un niveau de batterie faible et un débit d’air faible
  • Indicateurs d’état de charge de la batterie, de débit d’air et d’état du filtre à particules
  • Choix de types de batteries : standard ou longue durée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Lithium-ion
Couleur Gris clair
Type de produit Unité turbo d’air motorisée
Quantité 1 de chaque