Learn More
3M™ Versaflo™ Ensemble adaptateur de capot et de casque de chantier haut de gamme série S, S-960
Code produit 31297041 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Conjunto adaptador de capucha y casco
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
31297041 Conjunto adaptador de capucha y casco
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31297041 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100308819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    83.89€ / 1 pièces
    Économisez 48.11€
    36% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Conçu pour s'adapter à 3M™ SecureFit™ Casque de chantier série H-700 et le 3M™ Casque de chantier série G3000.
  • Compatible avec 3M™ Versaflo™ Capots haut de gamme de la série S et 3M™ Versaflo™ Systèmes de respirateurs à adduction d'air motorisée.
  • Offre une protection intégrée de la tête, du visage, des épaules et des voies respiratoires contre la poussière et les projections.
  • Contribue à diriger le flux d'air vers l'avant du capot pour un confort et une visibilité améliorés.
  • Permet une intégration facile de la protection de la tête et des voies respiratoires pour une sécurité accrue des travailleurs.
  • Conception légère et durable pour une utilisation confortable et prolongée en milieu industriel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Black
Jetable Usage unique
Matériau Plastique
Type de produit Conjunto adaptador de capucha y casco
Dimensions Taille unique