Learn More
3M™ Couvercle de protection thermique pour produit radiant Versaflo™
Product Code. 17257640 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Casque 3 M™ Versaflo™ M-307
Casque 3 M™ Versaflo™ M-407
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
17257640 Casque 3 M™ Versaflo™ M-407 1 pièce
17247640 Casque 3 M™ Versaflo™ M-307 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17257640 Supplier 3M™ Supplier No. 7100099854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    444.72€ / 1 pièces
    Économisez 240.28€
    35% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqué à partir d’un tissu aramide léger et aluminisé, il offre une meilleure protection de la tête, du cou et des épaules, ainsi qu’un meilleur confort à partir de la chaleur radiante
  • Augmentez l’utilisation de la série M dans des environnements à haute température en offrant une meilleure protection de la tête, du cou et des épaules
  • Tissu aramide aluminé léger
  • Approuvé CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description M-975
Couleur Gris
À utiliser avec (équipement) Casque 3 M™ Versaflo™ M-407
Longueur (métrique) 0,355 m
Largeur (métrique) 0,228 m
Hauteur (métrique) 0,086 m