Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Click to view available options
Type de produit:
Cagoule
Cagoule avec suspension premium
Cagoule de peintre Premium avec suspension et bavette interne
Cagoule de peintre de rechange avec bavette interne
Cagoule de rechange avec bavette interne
Cagoule de rechange avec col intérieur
Cagoule de rechange avec coutures étanches et col intérieur
Cagoule premium cagoule avec suspension et bavette interne
Capuche de protection chimique pour appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo
Couleur:
Blanc
Gris
Modèle:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Description
- La suspension intégrée offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
- Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules et poussières volantes de faible énergie (catégorie F)
- Convient aux applications nécessitant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe
- Aucun assemblage requis
- prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage
Spécification
Spécification
| Facteur de protection assigné (APF) | 1000 |
| Certifications/Conformité | NIOSH |
| Description | Integrated Suspension Hood, Large, S-433L-5 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Cagoule |
| Dimensions | L |
| À utiliser avec (application) | Assemblage, entretien des installations, utilisation de machines, peinture, ponçage |
| À utiliser avec (équipement) | Soupapes de respirateur purificateur à adduction d’air et de purificateur à adduction d’air 3M™ |
| Matériau (lentille) | PETG |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction