Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Code produit. p-200087362
Click to view available options
Type de produit:
Cagoule
Cagoule avec suspension premium
Cagoule de peintre Premium avec suspension et bavette interne
Cagoule de peintre de rechange avec bavette interne
Cagoule de rechange avec bavette interne
Cagoule de rechange avec col intérieur
Cagoule de rechange avec coutures étanches et col intérieur
Cagoule premium cagoule avec suspension et bavette interne
Capuche de protection chimique pour appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo
Couleur:
Blanc
Gris
Modèle:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
Code produit. 10450180
Marque: 3M™ 7000000145
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
  • Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
  • Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules et poussières volantes de faible énergie (catégorie F)
  • Convient aux applications nécessitant un remplacement fréquent de la coiffe dans son ensemble ou dans les environnements moins salissants pour le tissu externe
  • Pas de montage requis.
  • Prête à l’emploi dès la sortie de l’emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) 1000
Certifications/Conformité NIOSH
Description Integrated Suspension Hood, Large, S-433L
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Type de produit Cagoule
Dimensions L
À utiliser avec (application) Assemblage, entretien des installations, utilisation de machines, peinture, ponçage
À utiliser avec (équipement) Soupapes de respirateur purificateur à adduction d’air et de purificateur à adduction d’air 3M™
Matériau (lentille) PETG
Modèle S-433 L
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 50,49 x 27 x 23,01 cm
Longueur (métrique) 50,49 cm
Largeur (métrique) 27 cm
Hauteur (métrique) 23,01 cm