Learn More
3M™ Versaflo™ Tube respiratoire étanche
Code produit 17839306 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Vinyle
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17839306 Vinyle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17839306 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100218783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    195.34€ / 1 pièces
    Économisez 73.66€
    27% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Le tube respiratoire EPDM renforcé est un tube respiratoire renforcé de longueur fixe conçu pour être utilisé avec certains dispositifs respiratoires homologués. 3M™ Alimenté Air Systems .
  • Le 3M™ Le tube respiratoire renforcé BT-54 est homologué pour une utilisation avec des dispositifs spécifiques. 3M™ Systèmes de respiration à ventilation assistée et compatibles avec certains masques faciaux étanches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Design Type Ajuste ceñido
Jetable Réutilisable
Matériau Vinyle
Type de produit Tube respiratoire
Dimensions Étalon