Learn More
3M™ Versaflo™ Kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée, TR-619E
Code produit 15559255 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit : Kit de système PAPR, Couleur : Gris clair, Modèle : TR-619E
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15559255 Type de produit : Kit de système PAPR, Couleur : Gris clair, Modèle : TR-619E
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15559255 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100053532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00€
    1724.00€ / 1 pièces
    Économisez 866.00€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
3M™ Versaflo™ Le kit de démarrage Powered Air Turbo TR-619E est notre kit prêt à l'emploi pour la protection respiratoire contre les particules, les gaz et les vapeurs. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Ajoutez simplement votre 3M™ Versaflo™ Coiffe pour une protection respiratoire complète.
  • Kit de démarrage simple contenant tous les composants nécessaires pour une mise en route rapide. Il suffit d'ajouter la tête de lit requise
  • Protection respiratoire facile à utiliser et polyvalente contre les poussières, les brouillards, les fumées et les vapeurs organiques.
  • Le kit comprend l'unité turbo TR-602E, un filtre A2P, un couvercle de filtre, des préfiltres, des pare-étincelles, une courroie facile à nettoyer, une batterie haute capacité, un chargeur de batterie à station unique, un tube respiratoire BT-30 à longueur réglable et un indicateur de débit d'air.
  • Tête de lit compatible requise
  • Alarmes visuelles, vibratoires et sonores pour alerter en cas de batterie ou de débit d’air faibles
  • Temps de fonctionnement du système de 9,5 à 19 heures en fonction de la batterie, du débit, de la coiffe et du filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ensemble PAPR, sans coiffe
Modèle Versaflo™