Learn More
Ansell™ Gants en PVC bleu VersaTouch™ série 23-201
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
6 paires
Description
- La finition sablée rugueuse offre une bonne préhension sur les surfaces humides
- Le revêtement en PVC souple sur les gants offre une excellente dextérité et flexibilité à basses températures
- La finition rugueuse enduite facilite et sécurise la manipulation des matériaux humides et glissants
- Le manchon thermoscellé offre une résistance liquide et protège des poussières uniquement
Applications :
- Manipulation de produits chimiques
- Raffinage de produits chimiques
- Nettoyage
- Travaux de construction
- Transformation de produits laitiers
- Transformation du poisson
- Traitement des fruits et légumes
- À usage général
- Services d’entretien
- Petites tâches d’assemblage
- Entretien
- Raffinage d’huile et d’essence
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | PVC |
| Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE III, marquage CE, EN 374, EN 388 : 4121 |
| Matériau de la manchette | PVC |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Couleur | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | PVC |
| Type de produit | Gants |
| Dimensions | 7 |
| Afficher plus |