Learn More
Ansell™ Gants immergeables en nitrile bleu VersaTouch™ série 37-501
Résistent à de nombreux solvants et produits chimiques à base de pétrole. Les gants pour immersion bleus en nitrile Ansell™ VersaTouch™ série 37-501 ont une bonne résistance à l’abrasion.
Marque: Ansell™ 37501075
44.72 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24156" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux
- Très bonne résistance à l’abrasion
- Souples et confortables pour une excellente dextérité
- Type de manchette de gants
- Excellente préhension grâce aux formes de losanges en relief
- Non poudrés
Spécification
Nitrile | |
Gants pour immersion | |
37/501 | |
Bleu | |
Floc de coton | |
Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux |
Nitrile | |
7.5 | |
0,42 mm | |
Manchette | |
12 paires | |
37-501 |