Learn More
Ansell Gants en nitrile bleu clair VersaTouch™ série 92-471
Code produit. 12607071 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12607071
Marque: Ansell 92471090
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en composé nitrile innovant qui offre des propriétés chimiques et mécaniques, un confort et une dextérité de bonne qualité.
  • Finition texturée sur les doigts
  • Préhension améliorée
  • Sans caoutchouc naturel
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses
  • Résistance exceptionnelle aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel
  • Non poudrés
  • Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
Applications :
  • Toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson
  • Chambres à environnement contrôlé
  • Repas préparés
  • Transformation de produits laitiers
  • Restauration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 374
Type de produit Gants
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
Quantité 100 paires
Résistant à Mécanique et chimique
Séries 92-471