Learn More
Ansell™ Gants en nitrile bleus à usage unique VersaTouch™ série 92-200
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Les bouts des doigts texturés améliorent le confort et la sensibilité tactile, permettant ainsi une manipulation sensible et précise.
- Sans latex : aucun risque d’allergies de type 1.
- Homologués pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires.
- Idéaux pour manipuler tous les aliments gras.
Spécification
Spécification
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (impériale) | 2,9 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,07 mm |
| Modèle | 9220010 |
| Séries | 92-200 |