Learn More
Kinematica HMC Europe Vertical Autoclaves: HG Series
Self contained top loading autoclaves offer large capacity in a compact unit and easy to use controls.
18483.75€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Profondeur (impériale) extérieure | 27.2 in. |
Profondeur (métrique) extérieure | 69.1 cm |
Diamètre (impériale) de la chambre | 14.33 in. |
Diamètre (métrique) de la chambre | 36.4 cm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10003453
|
HMC Europe
21002 |
80 L |
18483.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Programmable top-loading autoclaves/sterilizers
- Use steam sterilization
- Six sizes from 25 to 110 liters
- Low height, easy-to-load
- Portable — require no plumbing to operate but can be plumbed
- Complete line of baskets, inserts and cans available separately
- HG Series (advanced features)
- Many upgrades available depending on your needs
Certifications
CE marked
Garantie
Two years on parts; One year on labor
Spécification
CE | |
69.1 cm | |
36.4 cm | |
221°F to 275°F | |
2.5 psi | |
17.91 in. |
27.2 in. | |
14.33 in. | |
Steam sterilization | |
105°C to 135°C | |
3.8 w | |
45.5 cm |