missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VHL Mouse anti-Human, Clone:, BD Pharmingen™
Description
VHL Monoclonal antibody specifically detects VHL in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Formalin-Antigen Retrieval Required) .
Spécification
Spécification
| Antigène | VHL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gène | von Hippel-Lindau protein; RCA1; HRCA1 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Human VHL aa. 1-213 Recombinant Protein |
| Quantité | 0.1 mg |
| Afficher plus |
For Reseach Use Only.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?