Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons, sertissage de 11 mm, verre ambré, bouchon en Al, septum en caoutchouc naturel/PTFE, pré-sertis
Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Marque: Fisherbrand™
34.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Description
- ND11
- Verre
- Ambré
- Réparés
- 1,5 ml
- Bouchon à sertir
- Orifice central
- aluminium
- Caoutchouc naturel/TEF
- Épaisseur de 1,0 mm
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Vernis transparent | |
Ambré | |
Verre | |
100 | |
Bouchon à sertir | |
1ère classe hydrolytique |
Caoutchouc naturel / TEF | |
11,6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm | |
Oui |