Learn More
Savillex™ Flacons à intérieur plat
Marque:  Savillex™ 20001512
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11932175
  • 714.44€ / 10 pièces
Expédition estimée: 08-07-2024
Description
Flacon PFA
• Flacon échantillon
• A compléter par bouchon et portoir vert en polypropylène PP, 69 x 174mm
• Flacon PFA
Spécification
Spécification
15mL