Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-270
Artikelnummer. 11791683 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 paires
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11791683
Marke: Ansell™ 58270100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conçus pour offrir une préhension et une dextérité optimales pour les applications chimiques légères à moyennes.
  • Manchette en nitrile fine et à double épaisseur avec doublure sans coutures en nylon jauge 15
  • Légers et confortables
  • Retiennent un minimum de chaleur et limitent la transpiration
  • Imperméables
  • La forme de la manchette de sécurité empêche les accrocs et évite les démangeaisons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Applications Industrial
Couleur Gris
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 10
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Nylon
Quantité 12 paires
Résistant à Résistance chimique
Séries 58-270
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt