Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-270
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 paires
Beschreibung
- Manchette en nitrile fine et à double épaisseur avec doublure sans coutures en nylon jauge 15
- Légers et confortables
- Retiennent un minimum de chaleur et limitent la transpiration
- Imperméables
- La forme de la manchette de sécurité empêche les accrocs et évite les démangeaisons
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau arrière | Nitrile |
| Matériau de la manchette | Nitrile |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Gris |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants pour immersion |
| Dimensions | 10 |
| Couleur de manchette de gant | Vert |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur