Learn More
KIAA1524 Monoclonal Antibody (OTI9E6), TrueMAB™, OriGene
Code produit 17559733
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17559733 100 μL
17579733 30 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17559733 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur TA808455
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
Inhibition of protein phosphatase 2A (PP2A) activity has been identified as a prerequisite for the transformation of human cells. The protein, designated Cancerous Inhibitor of PP2A (CIP2A), interacts directly with the oncogenic transcription factor c-Myc, inhibits PP2A activity toward c-Myc serine 62 (S62), and thereby prevents c-Myc proteolytic degradation. In addition to its function in c-Myc stabilization, CIP2A promotes anchorage-independent cell growth and in vivo tumor formation. The oncogenic activity of CIP2A is demonstrated by transformation of human cells by overexpression of CIP2A. Importantly, CIP2A is overexpressed in two common human maligcies, head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) and colon cancer.
Spécification
Antigène KIAA1524
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI9E6
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Expression CIP2A
Alias de gène KIAA1524, p90
Symboles de gène(s) CIP2A
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 635-905 of human KIAA1524 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57650
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1