Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human CaM Kinase II alpha GST (N-Term) Protein
Code produit. 18327977 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18327977
Marque: Novus Biologicals™ H00000815Q0125ug
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 815
Poids moléculaire M.W. (Theoretical): 37.29 kDa
Quantité 25 μg
Conditions de stockage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II alpha, calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha, calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha-B subunit, CaM kinase II alpha subunit, CaM kinase II subunit alpha, CAMKAcalcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha, CaMK-II alpha subunit, CaMK-II subunit alpha, CaMKIINalpha, CaM-kinase II alpha chain, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, KIAA0968calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II alpha chain
Symbole de gène(s) CAMK2A
Catégorie de recherche Protein Kinase, Wnt Signaling Pathway
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine CaM Kinase II alpha
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado