Learn More
Human Chymotrypsin C/CTRC Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Code produit 18786967
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μg
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18786967 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18786967 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF6907SP
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sheep Polyclonal Antibody
Chymotrypsin C/CTRC Polyclonal specifically detects Chymotrypsin C/CTRC in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Chymotrypsin C/CTRC
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène Q99895
Alias de gène Caldecrin, chymotrypsin C (caldecrin), chymotrypsin-C, CLCR, CLCRserum calcium decreasing factor, CTRC, EC 3.4.21, EC 3.4.21.2, ELA4, elastase 4, elastase IV
Symboles de gène(s) CTRC
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Chymotrypsin C/CTRC Cys17-Leu268 Accession # Q99895
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11330
Spécificité du test Detects human Chymotrypsin C/CTRC in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only