Learn More
Applied Biosystems™ ™7Mises à niveau de blocs Viia Dx
L’accès frontal facilite le changement des formats de blocs thermocyclables sans avoir à déplacer les périphériques connectés tels que les robots ou les ordinateurs.
Marque: Applied Biosystems™ 4453549
Includes: Comprend un bloc à 384 puits Dx, un couvercle chauffant, un adaptateur de plaque et un kit de calibrage.
Description
L’instrument ViiA™ 7 Dx met la qPCR haute productivité à portée de main.Avec le nouveau système optique OptiFlex™et 4 formats de blocs interchangeables de 96 puits à 384 puits à la carte à matrice microfluidique, l’instrument ViiA™ 7 Dx est disponible pour les diagnostics in vitro.
Vitesse de réaction : Étalon