Learn More
Applied Biosystems™ ™7Mises à niveau de blocs Viia Dx
L’accès frontal facilite le changement des formats de blocs thermocyclables sans avoir à déplacer les périphériques connectés tels que les robots ou les ordinateurs.
18820.00€ - 33470.00€
Includes: Includes 384-well Dx Block, heated cover, plate adaptor and calibration kit.
| Code produit | Marque | Quantity | Description | Includes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantity | Description | Includes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|
15873304
|
Applied Biosystems™
4453549 |
18820.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
|
15949222
|
Applied Biosystems™
4453550 |
33470.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
L’instrument ViiA™ 7 Dx met la qPCR haute productivité à portée de main.Avec le nouveau système optique OptiFlex™et 4 formats de blocs interchangeables de 96 puits à 384 puits à la carte à matrice microfluidique, l’instrument ViiA™ 7 Dx est disponible pour les diagnostics in vitro.
Vitesse de réaction : ÉtalonVeuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.