Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex and QuantStudio™ 12k Flex System Block Upgrade Kit, 96 well
Permet aux systèmes suivants de fonctionner à l’aide d’un bloc à 96 puits.
Brand: Applied Biosystems™ 4453543
This item is not returnable.
View return policy
Description
Vitesse de réaction : Norme
Specifications
Plaque 96 puits | |
QuantStudio™ | |
1 plaques de 96 puits | |
Kit de mise à niveau du bloc système | |
1 mise à jour, 1 plaque de 96 puits |
Comprend un bloc de 96 puits standard (0,2 ml), un couvercle chauffant, un adaptateur de plaque et un kit de calibrage. | |
Étalon | |
Viia™ | |
Plaque 96 puits |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Case Study: ViiA™ 7 Warfarin YIR
Taille: 811.5 kB
Case Study: ViiA 7 Parainfluenza YIR
Taille: 1,014.9 kB
Case Study: ViiA 7 v 7900HT w TaqMan YIR.pdf
Taille: 558.2 kB
User Bulletin: How to Use MicroAmp Reaction Plates, Tube Strips, and Tubes
Version: B
Taille: 1.2 MB
User Guide: ViiA™ 7 Real-Time PCR System Calibration, Maintenance, Networking, and Security
Version: 4442661 Rev. C
Taille: 9.7 MB
Getting Started Guide: Applied Biosystems ViiA™ 7 Real-Time PCR System (English )
Version: Rev.C
Taille: 31.4 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex and QuantStudio™ 12k Flex System Block Upgrade Kit, 96 well >
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction