Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vila
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
- Construction en microfibre
- Partie avant à lacet avec fermeture éclair
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Blanc |
| Conception | Vila |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 40 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |