Learn More
Vinylcyclohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11372976
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
695-12-5
C8H14
110.20
MFCD00001514
LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
vinylcyclohexane, cyclohexylethylene, cyclohexane, ethenyl, cyclohexane, vinyl, cyclohexylethene, unii-q49pj3tt00, cyclohexane, ethenyl-9ci, vinyl cyclohexane, vinyl-cyclohexane, 1-vinylcyclohexane
12757
Éthénylcyclohexane
C=CC1CCCCC1
695-12-5
C8H14
110.20
MFCD00001514
LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
vinylcyclohexane, cyclohexylethylene, cyclohexane, ethenyl, cyclohexane, vinyl, cyclohexylethene, unii-q49pj3tt00, cyclohexane, ethenyl-9ci, vinyl cyclohexane, vinyl-cyclohexane, 1-vinylcyclohexane
12757
Éthénylcyclohexane
C=CC1CCCCC1
The use of vinylcyclohexane dioxide (VCD) as a polar dehydrant with subsequent embedment in Spurr was studied. Vinylcyclohexane (VCH) was copolymerized with ethene and propene using methylaluminoxane-activated metallocene catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a étudié l’utilisation du dioxyde de vinylcyclohexane (VCD) comme déshydratant polaire avec enrobage ultérieur dans de la résine Spurr. Le vinylcyclohexane (VCH) a été copolymérisé avec de l’éthène et du propène à l’aide de catalyseurs métallocènes activés par le MAO.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Vinylcyclohexane
Densité 0.805
Point d’ébullition 127°C to 128°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Indice de réfraction 1.4465
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1304663
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 110.2
Pourcentage de pureté 97%