Learn More
Chlorure de vinylmagnésium, solution à 1,5 M (13 % en poids) dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10043260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10043260
Marque: Thermo Scientific Acros 252598000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 3536-96-7 | C2H3ClMg | 86.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3536-96-7, 109-99-9
Formule moléculaire C2H3ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 86.80
Numéro MDL MFCD00013594
Clé InChI NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme vinylmagnesium chloride, chlorovinylmagnesium, chloro ethenyl magnesium, vinyl magnesium chloride, magnesium, chloroethenyl, vinyl magnesium-chloride, vinyl-magnesium chloride, magnesium,chloroethenyl, ethenyl magnesium chloride, vinylmagnesium chloride solution
CID PubChem 77075
Nom IUPAC Magnésium ; Éthène ; Chlorure
SMILES Cl[Mg]C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vinylmagnesium chloride
Couleur Blanc à beige
Note relative au nom 15 wt. % Solution in Tetrahydrofuran
Point d’ébullition 66.0°C
Formule linéaire CH2=CHMgCl
Densité 0.9800g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Poids de la formule 86.8
Pourcentage de pureté 2M (18 wt.%)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.98
Quantité 800 mL
Point d’éclair −017°C
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Vinylmagnesium chloride, 1.9M (16.5 wt.%) solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.