missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VIP Mouse anti-Human, Clone: OTI1G1, lyophilized, TrueMAB™

Code produit 17659021
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17659021 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17659021 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur CF806856

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The protein encoded by this gene belongs to the glucagon family. It stimulates myocardial contractility, causes vasodilation, increases glycogenolysis, lowers arterial blood pressure and relaxes the smooth muscle of trachea, stomach and gall bladder. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.

Spezifikation

Antigène VIP
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI1G1
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Expression VIP
Numéro d’ordre du gène P01282
Alias de gène PHM27
Symboles de gène(s) VIP
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombit protein of human VIP produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7432
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.