missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ VIPR1/VPAC1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
Conditionnement:
0.01mL
Spécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | Cancer, Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction |
| Cible | VIPR1/VPAC1 |
| Synonyme | FLJ41949, HVR1, II, PACAP type II receptor, type II, vasoactive intestinal peptide receptor 1, vasoactive intestinal polypeptide receptor 1, VIP receptor, type I |
| Symbole de gène(s) | VIPR1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu