Learn More
Milieu de production virale, prototype
Le milieu de production virale, prototype, nécessite une supplémentation avec le supplément GlutaMAX 4 mM avant utilisation.
Marque: Invitrogen A49842DK
Informations supplémentaires : Poids : 1.11000kg
Description
Le milieu de production virale Gibco, prototype, est un milieu chimiquement défini, sans sérum, sans protéines, spécialement développé pour la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0 (cellules dérivées de HEK 293F adaptées à la suspension) pour la production de virus associé à l’adéno (AAV) dans le cadre du système de production de AAV-MAX Helper-Free AAV.
Spécification
Stocker à 2 –8°C, à l’abri de la lumière. | |
Mammifère | |
mammifère | |
GlutaMAX | |
Production par AAV | |
RUO |
HEK293 | |
Suspension | |
liquide | |
flacon de 225 ml | |
AAV-MAX |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. Ce produit est un prototype et les caractéristiques de performance de ce produit n’ont pas encore été établies.