Learn More
Gibco™ Milieu de production virale, prototype
Le prototype, est un milieu chimiquement défini, sans sérum, exempt de protéines, spécialement développé pour la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0
Marque: Gibco™ A49842BA
Informations supplémentaires : Poids : 11.60290kg
Description
- Le milieu de production virale Gibco, prototype, est un milieu chimiquement défini, sans sérum, exempt de protéines, spécialement développé pour la croissance et la transfection des cellules de production virale 2.0 (cellules dérivées de HEK 293F et adaptées à la suspension) (N° de cat. A50532) pour la production de virus adéno-associé (AAV) dans le cadre du système de production d’AAV sans auxiliaires Gibco AAV-MAX.
- Le milieu de production virale, prototype, nécessite une supplémentation avec 4 mM de supplément GlutaMAX (N° de cat. 35050038) avant utilisation.
Spécification
Conserver à 2–8°C, à l’abri de la lumière. | |
mammifère | |
liquide | |
sachet | |
AAV-MAX | |
RUO |
HEK293 | |
suspension | |
GlutaMAX | |
Production d’AAV | |
10 L |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. Ce produit est un prototype et les caractéristiques de performance de ce produit n’ont pas encore été établies.