Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile bleu Virtex™ série 79-700
Code produit. 11746703 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
50 paires
Code produit. 11746703
Marque: Ansell™ 79700090
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus spécifiquement pour offrir une flexibilité, une résistance chimique et un confort exceptionnels. Les gants d’immersion en nitrile bleu Ansell Edmont™ Virtex™ série 79-700 offrent un confort quotidien, tout en légèreté.
  • Réutilisable
  • Antistatiques conformément à la norme EN1149
  • Dotés de la technologie de gestion de l’humidité Aquadri™-Ansell™, qui offre d’excellentes capacités d’absorption de l’humidité et garde vos mains au sec pendant longtemps
  • Ces gants ont beaucoup moins tendance à se dégrader que les gants traditionnels en flocons de coton
  • Idéaux pour l’assemblage léger dans des conditions sèches, entièrement humides ou huileuses, les essais de moteur et de systèmes, les magasins de peinture et de pulvérisation, la distribution alimentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 9
Modèle 79 / 700
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Couleur de manchette de gant Bleu
Type de manchette de gant Structuré
Matériau de revêtement Aquadri
Quantité 50 paires
Résistant à Bonne résistance chimique
Séries 79-700