Learn More
Thermo Scientific™ Flacon avec bouchon à vis en verre ambré à ouverture large 9 mm Virtuoso™ avec V-Patch
Bénéficiez d’une impression haute qualité et de données d’échantillon fiables sur des flacons ambrés conçus pour le système d’identification de flacons Thermo Scientific™ Virtuoso™.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-VT310A
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15560045
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Garantissez la fiabilité et l’intégrité des données d’échantillons grâce à ce flacon haute qualité. Le flacon à vis en verre ambré à ouverture large Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm avec étiquette V-Patch a été conçu exclusivement pour une utilisation avec le système d’identification de flacons Virtuoso. Les données d’échantillons sont imprimées directement sur le V-patch du flacon. Réduisez au maximum le risque d’enfoncement des septa et bénéficiez d’une meilleure étanchéité grâce à ce flacon doté du système de fermeture de flacon avancé (AVCS) de 2 ml, 12 x 32 mm. Le point d’arrêt du bouchon évite tout serrage insuffisant ou excessif afin de garantir une étanchéité optimale et uniforme en toute occasion. Le flacon est également disponible avec un insert intégré pour les petits volumes d’échantillons.
Fabriqués en verre borosilicaté ambré à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (51A), ces flacons sont dotés d’un fond uniformément plat assurant la sécurité avec les inserts.
Spécification
Spécification
MacroVial avec bouchon à vis et insert intégré Virtuoso de 9 mm, 350 ul, verre ambré avec étiquette V-Patch
12 mm
350 μl
< 2 μl
32 mm
9 mm
Ambré
Verre
100
Virtuose
100 / Bte