Learn More
Paragon Scientific™ Viscosité du milieu de bain viscosité ; huile blanche pour une utilisation de 80°C à 120°C
Formulé à l’aide de matières premières de haute qualité pour faciliter une visibilité optimale, une stabilité thermique maximale et une efficacité optimale des bains thermostatiques. Une faible viscosité facilite la dissipation des bulles d’air pouvant entraîner des problèmes de détection dans les systèmes automatiques et garantit une stabilité et une uniformité optimales du bain.
79.85€ - 242.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16020172
|
Paragon Scientific™
BM2-5L |
5 L |
79.85€
5L |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16010172
|
Paragon Scientific™
BM2-20L |
20 L |
242.00€
20L |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Milieux de bain Paragon Scientific
- Viscosité du milieu de bain viscosité ; huile blanche pour une utilisation de 80°C à 120°C
- Emballage de sécurité inviolable
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
80°C à 120°C |