Learn More
Thermo Scientific™ Logiciel de spectrophotométrie UV-Visible VISIONpro
Logiciel complet de commande instrumentale pour toutes les applications analytiques de recherche et de routine
Brand: Thermo Scientific™ 10040101
Code nomenclature Nacres: SE.13
Additional Details : Poids : 50.00000kg
Description
Logiciel complet de commande instrumentale pour toutes les applications analytiques de recherche et de routine
Ce logiciel puissant et polyvalent offre des fonctions avancées de commande des instruments et de manipulation des données. Optimisé pour les spectrophotomètres UV-visibles Thermo Scientific, il procure un environnement graphique convivial à l'analyse spectrophotométrique. De la création de méthodes, à la collecte de données, aux calculs, à la présentation de rapports, en passant par le contrôle de la conformité réglementaire, ce logiciel simplifie tous les aspects de vos analyses.
- À utiliser avec les spectromètres UV-Visible Thermo Scientific Evolution™ 100, 160, 300 et 600
- Réalise des acquisitions, analyses de longueurs d’onde fixes, des analyses de quantification et multi-composants
- Produit un tableau de résultats sous forme de feuille de calcul
- Organise facilement les données avec un éditeur de rapport
Inclut :
Manuel d’utilisation et câble RS-232-C (Réf. 401317263061)
Matériel nécessaire :
Configuration système requise : Microsoft™ Windows™ 2000, XP, Vista
Specifications
Directives de la FDA, normes d’ingénierie IEEE pour les logiciels | |
VISIONpro Software; Single License | |
Fixe, Scan, Quant et MCA |
10040101 | |
Evolution 300 | |
Windows XP minimum |