Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de test colorimétrique ECO chrome (VI) Visocolor™
Marque:  Macherey-Nagel™ 931020
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.07250kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Code produit. 10645971
  • 102.00€ / 1 test
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
Kit d'analyse Visocolor™
• Analyse colorimétrique ou titrimétrique
• Colorimétrie: ajouter le réactif liquide à l'échantillon, comparer le virage de couleur obtenu à une échelle de couleur
• A chaque couleur correspond une concentration en mg/L
•Titrimétrie: le nombre de gouttes de réactif ajoutées jusqu'au virage de l'échantillon est proportionnel à la concentration en mg/L
• Visocolor™
Spécification
Spécification
Les composés du chrome sont présents sous forme trivalente [ions chrome (III)] et sous forme hexavalente (ions chromate et dichromate) dans les eaux usées industrielles
0,02 à 0,5 mg/l de Cr (VI)
Kit de test colorimétrique ECO chrome (VI)
1 de chaque
140 approvisionnements
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • VISOCOLOR ECO Chromium (VI)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: o-phosphoric acid, dimethyl sulfoxide