Learn More
Macherey-Nagel™ Boîte de recharge de kit de test ECO Visocolor™
Remplace les produits chimiques consommés à partir des kits de test. Les boîtes de recharge de kit de test ECO Visocolor™ de Macherey-Nagel™ sont des kits de réactifs à prix d’entreprise utilisés pour les kits de test ECO. Les kits utilisent des réactifs uniques dosés avec précision et les résultats sont évalués visuellement avec des cartes de comparaison de couleurs de haute qualité.
Marque: Macherey-Nagel™ 931222
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Description
Les kits de test colorimétrique et titrimétrique ECO Visocolor™ permettent une sensibilité et une précision élevées en utilisant des réactifs uniques qui peuvent être dosés avec précision et en fonction de la capacité à compenser la turbidité et la couleur des échantillons d’eau. Les résultats sont évalués visuellement avec des cartes de comparaison de couleurs adaptées aux couleurs d’origine des solutions d’étalon ou photométriquement avec les photomètres PF-3 et PF-12Plus pour l’évaluation quantitative.
Simplicité
- Analyse chimique sans autres accessoires
- Aucune formation étendue n’est nécessaire
- Réactifs à code couleur avec instructions de dosage claires
- Manuel d’instructions facile à comprendre
Sûr
- Instructions de test sous forme de pictogrammes
- Base de réaction selon les normes internationales
- Compensation de la turbidité et de la couleur
Exclusif
- Kits de test de haute qualité
- Boîtes de recharge prisées par le secteur disponibles
- Élimination écologique des réactifs utilisés
- Livré dans une boîte en carton avec une incrustation en plastique
Spécification
Cyanure (CN-) | |
Colorimétrique | |
PF-12 Plus, PF-11 | |
Réactifs, instructions | |
1 de chaque | |
5 mL | |
15 min |
Jaune à bleu | |
Détermination du cyanure | |
0 - 0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,05 - 0,07 - 0,10 - 0,15 - 0,20 mg/l CN | |
100 | |
0,01 - 0,20 mg/l CN | |
Acide barbiturique / pyridine | |
Substances chimiques de remplacement |
Sécurité et traitement
- VISOCOLOR ECO Cyanide, refill pack
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: chloramine T, sodiumhydroxide