Learn More
Macherey-Nagel™ Boîte de recharge de kit de test ECO Visocolor™
Remplace les produits chimiques consommés à partir des kits de test. Les boîtes de recharge de kit de test ECO Visocolor™ de Macherey-Nagel™ sont des kits de réactifs à prix d’entreprise utilisés pour les kits de test ECO. Les kits utilisent des réactifs uniques dosés avec précision et les résultats sont évalués visuellement avec des cartes de comparaison de couleurs de haute qualité.
Marque: Macherey-Nagel™ 931292
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg Transport : UN number : 1564 Chem class : 6.1 Pack group : III
Description
Les kits de test colorimétrique et titrimétrique ECO Visocolor™ permettent une sensibilité et une précision élevées en utilisant des réactifs uniques qui peuvent être dosés avec précision et en fonction de la capacité à compenser la turbidité et la couleur des échantillons d’eau. Les résultats sont évalués visuellement avec des cartes de comparaison de couleurs adaptées aux couleurs d’origine des solutions d’étalon ou photométriquement avec les photomètres PF-3 et PF-12Plus pour l’évaluation quantitative.
Simplicité
- Analyse chimique sans autres accessoires
- Aucune formation étendue n’est nécessaire
- Réactifs à code couleur avec instructions de dosage claires
- Manuel d’instructions facile à comprendre
Sûr
- Instructions de test sous forme de pictogrammes
- Base de réaction selon les normes internationales
- Compensation de la turbidité et de la couleur
Exclusif
- Kits de test de haute qualité
- Boîtes de recharge prisées par le secteur disponibles
- Élimination écologique des réactifs utilisés
- Livré dans une boîte en carton avec une incrustation en plastique
Spécification
Sulfate (SO42-) | |
Colorimetric | |
PF-12 Plus | |
Reagents, Instructions | |
1 de chaque | |
20 mL | |
1 min. |
Black cross in bottom to clear | |
Sulfate determination | |
25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 120 - 150 - 200mg/L SO4 | |
100 | |
20 à 200mg/L | |
Sulfate de baryum (turbidité) | |
Substances chimiques de remplacement |
Sécurité et traitement
- VISOCOLOUR ECO sulphate, rech
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: barrium chloride, ammonium chloride