Learn More
Macherey-Nagel™ Boîte de recharge de kit de test de titration HE Visocolor™
Remplace les produits chimiques consommés à partir des kits de test. Les boîte de recharge de kit de test de titration HE Visocolor™ de Macherey-Nagel™ sont des réactifs utilisés avec les tests HE pour déterminer même les valeurs limites les plus faibles. Les kits utilisent des tubes de mesure plus longs et des volumes d’échantillons plus importants pour une sensibilité et une précision optimales.
Marque: Macherey-Nagel™ 915204
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7783-34-8 Poids : 0.45000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Description
Les kits de test HE Visocolor™ fournissent une analyse très précise via le dosage exact des réactifs, ainsi que par compensation de la turbidité et de la couleur. La sensibilité de Visocolor™ HE est 10 à 100 fois supérieure à celle des autres tests Visocolor. Chaque kit de test est économique et offre une manipulation pratique.
- Analyse volumétrique haute sensibilité par évaluation visuelle
- Seringue étroite avec repères de graduation pour des lectures simples et précises sur le corps
- Les graduations montrent un niveau d’analyte équivalent basé sur le titrant requis pour le changement de couleur
- Changement de couleur plus net dû aux réactifs en gouttes séparés
- Des boîtes de recharge et des seringues de titration de rechange sont disponibles
- Flacons à réactif unique avec instructions de dosage claires
- Livré dans une boîte robuste avec incrustation en plastique et des instructions faciles à comprendre
Spécification
Chlorure | |
Chlorure CL 500 | |
Détermination du chlorure | |
Marque de graduation de 5 mg/l | |
300 | |
5 à 500 mg/l Cl- | |
Boîte de recharge de réactifs |
Bleu à jaune à violet | |
Kit de test Visocolor™ HE | |
Kit de test Visocolor™ HE pour chlorure CL 500 (915 004) | |
Solutions d’indicateur, de réactif et de titration | |
1 de chaque | |
Titration mercurimétrique |
Sécurité et traitement
- visocolour HE chlorure CL 500
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,5-diphenylccarbazone, ethanol, nitricacid, mercury (II) nitrate