Learn More
VistaLab™ Technologies Pipeteurs de précision Brand MLA™
Dix modèles à volume fixe de 10 à 1000 μl
231.00€ - 249.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Aluminium, acier inoxydable |
Nombre de canaux | 1 |
Stérilité | Non stérile |
Comprend | Retrait manuel de la pointe |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11915782
|
VistaLab™ Technologies
1021 |
Orange | 10 µl |
249.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11925782
|
VistaLab™ Technologies
1022 |
Noir | 20 µl |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11935782
|
VistaLab™ Technologies
1023 |
Blanc | 25 µl |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11945782
|
VistaLab™ Technologies
1024 |
Vert | 50 µl |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11955782
|
VistaLab™ Technologies
1025 |
Bleu | 100 µl |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11995772
|
VistaLab™ Technologies
1112 |
Argent | 150 µl |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11965782
|
VistaLab™ Technologies
1026 |
Rouge | 200 µl |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11905792
|
VistaLab™ Technologies
1027 |
Violet | 250 µl |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11995782
|
VistaLab™ Technologies
1028 |
Marron | 300 µl |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11985782
|
VistaLab™ Technologies
1029 |
Jaune | 500 µl |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11915792
|
VistaLab™ Technologies
1030 |
Gris | 1000 µl |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La capacité “Pour délivrer un volume donné” garantit la précision du volume sur une large gamme de viscosités
- Choix idéal pour la distribution répétitive de réactifs lorsqu’une haute précision et une grande exactitude sont nécessaires
- Manchons à code couleur pour faciliter l’identification du volume
- Capacité gravée sur le capot
Informations sur la commande
Tailles supplémentaires disponibles. Pour de plus amples informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Non autoclavable | |
1 | |
Retrait manuel de la pointe | |
9 po | |
1,5 po |
Aluminium, acier inoxydable | |
Non stérile | |
À vie | |
2 po |