Learn More
VistaLab™ Technologies Pointes pour pipeteur MLA™
Disponible en plusieurs tailles, volumes et emballages
Marque: VistaLab™ Technologies 4060-9026
Informations supplémentaires : Poids : 1.29270kg
Description
- Pointes non stériles emballées en VistaRak, VistaStak, rack empilé, vrac
- VistaRak : 5 racks ; 192 pointes/rack, VistaStak : 3 ou 5 couches de 192 pointes, rack empilé : 3 ou 5 couches de 200 pointes, en vrac : 750 - 1000 pointes dans un sachet ou des récipients en plastique
- Utilisez les cônes de pipettes VistaLab pour optimiser les performances et les avantages exceptionnels des pipettes Ovation
- Toutes les pipettes VistaLab sont étalonnées avec les pointes VistaLab pour offrir un ajustement parfait et des performances toujours fiables
Spécification
1250 μl | |
Non stérile | |
Bleu | |
3,4 in | |
Macro, Straight | |
192 pointes / couche | |
MLA™ Pipette, Pipette Ovation™ | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Non autoclavable | |
6,5 in | |
VistaStak : 3 couches | |
Oui | |
Non |