Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vitamine D3, ≥99 %
La vitamine D3, 99 %, numéro CAS 67-97-0, également connue sous le nom de cholécalciférol, est une hormone stéroïde produite dans la peau ou obtenue à partir de sources alimentaires.C’est un médiateur essentiel du métabolisme du calcium osseux.
63.40€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-97-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H44O |
Poids moléculaire (g/mol) | 384.648 |
Numéro MDL | MFCD00078131 |
Clé InChI | QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N |
Synonyme | vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum |
CID PubChem | 5280795 |
ChEBI | CHEBI:28940 |
Nom IUPAC | (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-méthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidène]éthylidène]-4-méthylidènecyclohexan-1-ol |
SMILES | CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10396590
|
Thermo Scientific Chemicals
140940010 |
1 g | Flacon en verre |
63.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10656164
|
Thermo Scientific Chemicals
140940050 |
5 g | Flacon en verre |
206.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La vitamine D3 est une hormone stéroïde générée dans la peau lorsque le 7-déshydrocholestérol interagit avec les rayonnements ultraviolets.Elle peut également être trouvée dans plusieurs types d’aliments pour l’apport quotidien.
•La vitamine D3 se lie aux récepteurs de la vitamine D, modulant ainsi l’expression génétique
Applications
• Dans les études in vivo, la vitamine D3 a été impliquée dans le maintien des niveaux de calcium et de phosphore dans le sang, le métabolisme osseux, les fonctions métaboliques et la régulation de la transcription
•Elle module la prolifération et la différenciation des cellules normales et des cellules cancéreuses
• Elle présente des activités antiprolifératives et antistatiques in vitro sur les cellules cancéreuses du sein, du côlon et de la prostate
Identifiants chimiques
67-97-0 | |
384.648 | |
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N | |
5280795 | |
(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-méthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidène]éthylidène]-4-méthylidènecyclohexan-1-ol |
C27H44O | |
MFCD00078131 | |
vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum | |
CHEBI:28940 | |
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C |
Spécification
Vitamin D3 | |
82°C to 87°C | |
Authentique | |
C27H44O | |
15, 10216 | |
+105° to +112° (25°C, 589nm) (c=0.8, ethanol) (1 dm, within 30 min.) | |
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N | |
(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-méthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidène]éthylidène]-4-méthylidènecyclohexan-1-ol | |
5280795 | |
384.64 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
67-97-0 | |
Blanc | |
99% | |
MFCD00078131 | |
+108.50 (25.00°C c=0.8,ethanol) | |
vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum | |
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C | |
384.648 | |
CHEBI:28940 | |
≥98.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par contact cutané.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Mortel par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P :
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTER ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité
danger
- Vitamin D3, crystalline
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.