Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vito (Frontier 114)
Code produit. 15938191
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15938191
Marque: Emma Safety Footwear MM11409041
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces chaussures de sécurité exécutives sont fabriquées avec le même soin et la même attention aux détails que pour des chaussures de luxe haut de gamme. Le cuir pleine fleur de tons Brazilian 2 associé au nubuck ajoute une touche d’élégance.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
  • Semelle extérieure en polyuréthane thermoplastique
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Certification ESD
  • Doublure non chromée
  • Sanitized
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Conception Vito (Frontier 114)
Matériau de revêtement Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™
Matériau Cuir, Nubuck
Dimensions 41
Matériau au niveau des orteils Acier