Learn More
Invitrogen™ Vitronectin Monoclonal Antibody (A18)
Description
CSI 004-18-02 is highly specific for vitronectin. There is no evidence for cross-reactivity with other connective tissue proteins (fibronectin, elastin, collagen, laminin). CSI 004-18-02 cross-reacts with rabbit and horse vitronectin, no reactivity with human or sheep. CSI 004-18-02 has been successfully used in ELISA and Immunohistochemistry techniques. CSI 004-18-02 is suitable in ELISA and immunostaining of frozen PLP-fixed sections of bovine tissues. The antibody inhibits integrin-mediated cell adhesion to bovine vitronectin. It can be used to probe vitronectin conformation. CSI 004-18-02 reacts weakly in ELISA with vitronectin coated directly onto the microtiter plate. NOTE: Concentration is lot-dependent and can vary from 0.85-1.15 mg/mL.
Spécification
Spécification
| Antigène | Vitronectin |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | A18 |
| Concentration | 1.03 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4 |
| Expression | VTN |
| Numéro d’ordre du gène | P22458 |
| Alias de gène | Aa1018; AI256434; complement S-protein; epibolin; extracellular matrix protein; glycoprotein 66; serum spreading factor; serum-spreading factor; somatomedin B; Somatomedin-B; S-protein; V75; Vitronectin; vitronectin (serum spreading factor, somatomedin B, complement S-protein); Vitronectin V10 subunit; Vitronectin V65 subunit; VN; VNT; VTN |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.